missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human LOX His Protein

Code produit. 18644127 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
100 μg
Conditionnement:
0.50mg
100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18644127

Marque: Novus Biologicals™ NBP259887100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 1 mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol
Identification génétique (Entrez) 4015
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 31.4 kDa
Quantité 100 μg
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène lysyl oxidaseEC 1.4.3.13, MGC105112, protein-lysine 6-oxidase
Symbole de gène(s) LOX
Catégorie de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Signal Transduction
Pureté ou qualité >85%, by SDS-PAGE
Protéine LOX
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis