missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LRP4 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRP4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP6320-ec-100ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16012450

  • 518.00€ / 100µg
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_002325.2
LRP4 Protein
100 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4038
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LRP4
Recombinant Protein
E. coli
YRHKKSKFTD PGMGNLTYSN PSYRTSTQEV KIEAIPKPAM YNQLCYKKEG GPDHNYTKEK IKIVEGICLL SGDDAEWDDL KQLRSSRGGL LRDHVCMKTD TVSIQASSGS LDDTETEQLL QEEQSECSSV HTAATPERRG SLPDTGWKHE RKLSSESQV
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions