Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGEA8 Protein
A cDNA sequence encoding the MAGEA8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4107 |
---|---|
Nom | MAGEA8 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | MAGEA8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921039
|
enQuireBio™
QP12626-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911039
|
enQuireBio™
QP12626-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15901039
|
enQuireBio™
QP12626-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4107 | |
Research Use Only | |
MAGEA8 | |
Human | |
His | |
MAGEA8 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline, 10% glycerol and 1mM DTT. |
MAGEA8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLLGQKS QRYKAEEGLQ AQGEAPGLMD VQIPTAEEQK AASSSSTLIM GTLEEVTDSG SPSPPQSPEG ASSSLTVTDS TLWSQSDEGS SSNEEEGPST SPDPAHLESL FREALDEKVA ELVRFLLRKY QIKEPVTKAE MLESVIKNYK NHFPDIFSKA SECMQVIFGI DVKEVDPAGH SYILVTCLGL SYDGLLGDDQ STPKTGLLII VLGMILMEGS RAPEEAIWEA LSVMGLYDGR EHSVYWKLRK LLTQEWVQEN YLEYRQAPGS DPVRYEFLWG PRALAETSYV KVLEHVVRVN ARVRISYPSL HEEALGEEKG V | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |