Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPK1 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 5594 |
---|---|
Nom | MAPK1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | MAPK1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941079
|
enQuireBio™
QP12639-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931079
|
enQuireBio™
QP12639-HIS-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911079
|
enQuireBio™
QP12639-EC-100UG |
100 μg |
1595.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921079
|
enQuireBio™
QP12639-HIS-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
5594 | |
Research Use Only | |
MAPK1 | |
Human | |
His | |
MAPK1 is supplied containing 50mM Tris-HCL, 150mM NaCl, 2mM DTT, pH 8.0, 100 Units*/mg. |
MAPK1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAAAAAGAG PEMVRGQVFD VGPRYTNLSY IGEGAYGMVC SAYDNVNKVR VAIKKISPFE HQTYCQRTLR EIKILLRFRH ENIIGINDII RAPTIEQMKD VYIVQDLMET DLYKLLKTQH LSNDHICYFL YQILRGLKYI HSANVLHRDL KPSNLLLNTT CDLKICDFGL ARVADPDHDH TGFLTEYVAT RWYRAPEIML NSKGYTKSID IWSVGCILAE MLSNRPIFPG KHYLDQLNHI LGILGSPSQE DLNCIINLKA RNYLLSLPHK NKVPWNRLFP NADSKALDLL DKMLTFNPHK RIEVEQALAH PYLEQYYDPS DEPIAEAPFK FDMELDDLPK EKLKELIFEE TARFQPGYRS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |