Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPRE2 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPRE2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MAPRE2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921099
|
enQuireBio™
QP12645-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911099
|
enQuireBio™
QP12645-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15901099
|
enQuireBio™
QP12645-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Especificaciones
MAPRE2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAPRE2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGPTQTLSP NGENNNDIIQ DNNGTIIPFR KHTVRGERSY SWGMAVNVYS TSITQETMSR HDIIAWVNDI VSLNYTKVEQ LCSGAAYCQF MDMLFPGCIS LKKVKFQAKL EHEYIHNFKL LQASFKRMNV DKVIPVEKLV KGRFQDNLDF IQWFKKFYDA NYDGKEYDPV EARQGQDAIP PPDPGEQIFN LPKKSHHANS PTAGAAKSSP AAKPGSTPSR PSSAKRASSS GSASKSDKDL ETQVIQLNEQ VHSLKLALEG VEKERDFYFG KLREIELLCQ EHGQENDDLV QRLMDILYAS EEHEGHTEEP EAEEQAHEQQ PPQQEEY | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |