Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MG Protein
A cDNA sequence encoding the MG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 630.00€
Spécification
Nom | MG Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | 100 IU/mg of FSH and 100 IU/mg LH. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905168
|
enQuireBio™
QP10785-1MG |
1 mg |
131.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915168
|
enQuireBio™
QP10785-5MG |
5 mg |
385.00€
5mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995158
|
enQuireBio™
QP10785-10MG |
10 mg |
630.00€
10mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MG Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The Human MG was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |
Research Use Only | |
100 IU/mg of FSH and 100 IU/mg LH. | |
Human | |
Untagged |