Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MGAT2 Protein
A cDNA sequence encoding the MGAT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MGAT2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961249
|
enQuireBio™
QP12693-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951249
|
enQuireBio™
QP12693-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941249
|
enQuireBio™
QP12693-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MGAT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MGAT2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRQRKNEALA PPLLDAEPAR GAGGRGGDHP SVAVGIRRVS NVSAASLVPA VPQPEADNLT LRYRSLVYQL NFDQTLRNVD KAGTWAPREL VLVVQVHNRP EYLRLLLDSL RKAQGIDNVL VIFSHDFWST EINQLIAGVN FCPVLQVFFP FSIQLYPNEF PGSDPRDCPR DLPKNAALKL GCINAEYPDS FGHYREAKFS QTKHHWWWKL HFVWERVKIL RDYAGLILFL EEDHYLAPDF YHVFKKMWKL KQQECPECDV LSLGTYSASR SFYGMADKVD VKTWKSTEHN MGLALTRNAY QKLIECTDTF CTYDDYNWDW TLQYLTVSCL PKFWKVLVPQ IPRIFHAGDC GMHHKKTCRP STQSAQIESL LNNNKQYMFP ETLTISEKFT VVAISPPRKN GGWGDIRDHE LCKSYRRLQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |