Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIEN1 Protein
A cDNA sequence encoding the MIEN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom MIEN1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15921259
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12695-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15911259
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12695-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15901259
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12695-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
MIEN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MIEN1 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGEPGQ TSVAPPPEEV EPGSGVRIVV EYCEPCGFEA TYLELASAVK EQYPGIEIES RLGGTGAFEI EINGQLVFSK LENGGFPYEK DLIEAIRRAS NGETLEKITN SRPPC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.