Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4060.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002406.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 4282 |
Nom | MIF / GLIF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925829
|
enQuireBio™
QP5276-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905829
|
enQuireBio™
QP5276-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915829
|
enQuireBio™
QP5276-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995819
|
enQuireBio™
QP5276-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_002406.1 | |
MIF / GLIF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human MIF / GLIF induces IL-8 production in human PBMCs. Activity was further confirmed by measuring chemotaxisof U937 cells via agarose microdroplet assay. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
4282 | |
Research Use Only | |
MIF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPMFIVNTNV PRASVPDGFL SELTQQLAQA TGKPPQYIAV HVVPDQLMAF GGSSEPCALC SLHSIGKIGG AQNRSYSKLL CGLLAERLRI SPDRVYINYY DMNAANVGWN NSTFA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |