Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIOX Protein
A cDNA sequence encoding the MIOX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | MIOX Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941269
|
enQuireBio™
QP12699-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921269
|
enQuireBio™
QP12699-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931269
|
enQuireBio™
QP12699-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MIOX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MIOX was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl and 5% (w/v) trehalose, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASMKVTVGPDPS LVYRPDVDPE VAKDKASFRN YTSGPLLDRV FTTYKLMHTH QTVDFVRSKH AQFGGFSYKK MTVMEAVDLL DGLVDESDPD VDFPNSFHAF QTAEGIRKAH PDKDWFHLVG LLHDLGKVLA LFGEPQWAVV GDTFPVGCRP QASVVFCDST FQDNPDLQDP RYSTELGMYQ PHCGLDRVLM SWGHDEYMYQ VMKFNKFSLP PEAFYMIRFH SFYPWHTGRD YQQLCSQQDL AMLPWVREFN KFDLYTKCPD LPDVDKLRPY YQGLIDKYCP GILSW | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |