Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIP-3 beta / CCL19 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4210.00€
Spécification
Nom | MIP-3 beta / CCL19 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905789
|
enQuireBio™
QP5258-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 19-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15985779
|
enQuireBio™
QP5258-20UG |
20 μg |
259.00€
20µg |
Expédition estimée: 19-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15965779
|
enQuireBio™
QP5258-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Expédition estimée: 19-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15995779
|
enQuireBio™
QP5258-500UG |
500 μg |
2585.00€
500µg |
Expédition estimée: 19-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15975779
|
enQuireBio™
QP5258-1MG |
1 mg |
4210.00€
1mg |
Expédition estimée: 19-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
MIP-3 beta / CCL19 Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_006265.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GTNDAEDCCL SVTQKPIPGY IVRNFHYLLI KDGCRVPAVV FTTLRGRQLC APPDQPWVER IIQRLQRTSA KMKRRSS | |
6363 | |
CCL19 |