Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMACHC Protein
A cDNA sequence encoding the MMACHC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MMACHC Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961279
|
enQuireBio™
QP12703-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951279
|
enQuireBio™
QP12703-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941279
|
enQuireBio™
QP12703-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MMACHC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MMACHC protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEPKVA ELKQKIEDTL CPFGFEVYPF QVAWYNELLP PAFHLPLPGP TLAFLVLSTP AMFDRALKPF LQSCHLRMLT DPVDQCVAYH LGRVRESLPE LQIEIIADYE VHPNRRPKIL AQTAAHVAGA AYYYQRQDVE ADPWGNQRIS GVCIHPRFGG WFAIRGVVLL PGIEVPDLPP RKPHDCVPTR ADRIALLEGF NFHWRDWTYR DAVTPQERYS EEQKAYFSTP PAQRLALLGL AQPSEKPSSP SPDLPFTTPA PKKPGNPSRA RSWLSPRVSP PASPGP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |