Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOCS2 Protein
A cDNA sequence encoding the MOCS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4338 |
---|---|
Nom | MOCS2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | MOCS2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921319
|
enQuireBio™
QP12715-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911319
|
enQuireBio™
QP12715-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15901319
|
enQuireBio™
QP12715-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4338 | |
Research Use Only | |
MOCS2 | |
Human | |
His | |
The MOCS2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 50% glycerol. |
MOCS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSSL EISSSCFSLE TKLPLSPPLV EDSAFEPSRK DMDEVEEKSK DVINFTAEKL SVDEVSQLVI SPLCGAISLF VGTTRNNFEG KKVISLEYEA YLPMAENEVR KICSDIRQKW PVKHIAVFHR LGLVPVSEAS IIIAVSSAHR AASLEAVSYA IDTLKAKVPI WKKEIYEESS TWKGNKECFW ASNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |