Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORF4L1 Protein
A cDNA sequence encoding the MORF4L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MORF4L1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941329
|
enQuireBio™
QP12719-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931329
|
enQuireBio™
QP12719-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921329
|
enQuireBio™
QP12719-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MORF4L1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MORF4L1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAPKQD PKPKFQEGER VLCFHGPLLY EAKCVKVAIK DKQVKYFIHY SGWNKNWDEW VPESRVLKYV DTNLQKQREL QKANQEQYAE GKMRGAAPGK KTSGLQQKNV EVKTKKNKQK TPGNGDGGST SETPQPPRKK RARVDPTVEN EETFMNRVEV KVKIPEELKP WLVDDWDLIT RQKQLFYLPA KKNVDSILED YANYKKSRGN TDNKEYAVNE VVAGIKEYFN VMLGTQLLYK FERPQYAEIL ADHPDAPMSQ VYGAPHLLRL FVRIGAMLAY TPLDEKSLAL LLNYLHDFLK YLAKNSATLF SASDYEVAPP EYHRKAV | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |