Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MPPED2 Protein
A cDNA sequence encoding the MPPED2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 744 |
---|---|
Nom | MPPED2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | MPPED2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961339
|
enQuireBio™
QP12723-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951339
|
enQuireBio™
QP12723-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941339
|
enQuireBio™
QP12723-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
744 | |
Research Use Only | |
MPPED2 | |
Human | |
His | |
MPPED2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
MPPED2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAHGIPS QGKVTITVDE YSSNPTQAFT HYNINQSRFQ PPHVHMVDPI PYDTPKPAGH TRFVCISDTH SRTDGIQMPY GDILLHTGDF TELGLPSEVK KFNDWLGNLP YEYKIVIAGN HELTFDKEFM ADLVKQDYYR FPSVSKLKPE DFDNVQSLLT NSIYLQDSEV TVKGFRIYGA PWTPWFNGWG FNLPRGQSLL DKWNLIPEGI DILMTHGPPL GFRDWVPKEL QRVGCVELLN TVQRRVRPKL HVFGGIHEGY GIMTDGYTTY INASTCTVSF QPTNPPIIFD LPNPQGS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |