missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MUSK Kinase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MUSK Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP6395-ec-100ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16023010

  • 518.00€ / 100µg
Expédition estimée: 07-11-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001159752.1
MUSK Kinase Protein
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4593
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MUSK
Recombinant Protein
E. coli
LPKAPVITTP LETVDALVEE VATFMCAVES YPQPEISWTR NKILIKLFDT RYSIRENGQL LTILSVEDSD DGIYCCTANN GVGGAVESCG ALQVKMKPKI TRPPINVKII EGLKAVLPCT TMGNPKPSVS WIKGDSPLRE NSRIAVLESG SLRIHNVQKE DAGQYRCVAK NSLGTAYSKV VKLEVEVFAR ILRAPESHNV TFGSFVTLHC TATGIPVPTI TWIENGNAVS SGSIQESVKD RVIDSRLQLF ITKPGLYTCI ATNKHGEKFS TAKAAATISI AEWSKPQKDN KGYCAQYRGE VCNAVLAKDA LVFLNTSYAD PEEAQELLVH TAWNELKVVS PVCRPAAEAL LCNHIFQECS PGVVPTPIPI CREYCLAVKE LFCAKEWLVM EEKTHRGLYR SEMHLLSVPE CSKLPSMHWD PTACARLPHL DYNKENLKTF PPMTSSKPSV DIPNLPSSSS SSFSVSPTYS MT
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions