Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYD88 Protein
A cDNA sequence encoding the MYD88 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
125.00€ - 3740.00€
Spécification
Nom MYD88 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15981469
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12765-5UG
5 μg
125.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15971469
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12765-20UG
20 μg
189.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15961469
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12765-1MG
1 mg
3740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
Spécification
MYD88 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MYD88 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMRPD RAEAPGPPAM AAGGPGAGSA APVSSTSSLP LAALNMRVRR RLSLFLNVRT QVAADWTALA EEMDFEYLEI RQLETQADPT GRLLDAWQGR PGASVGRLLE LLTKLGRDDV LLELGPSIEE DCQKYILKQQ QEEAEKPLQV AAVDSSVPRT AELAGITTLD DPLGHMPERF DAFICYCPSD IQFVQEMIRQ LEQTNYRLKL CVSDRDVLPG TCVWSIASEL IEKRCRRMVV VVSDDYLQSK ECDFQTKFAL SLSPGAHQKR LIPIKYKAMK KEFPSILRFI TVCDYTNPCT KSWFWTRLAK ALSLP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.