Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | NAT1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15931569
|
enQuireBio™
QP12795-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921569
|
enQuireBio™
QP12795-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911569
|
enQuireBio™
QP12795-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAT1 protein 0.5 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1M NaCl, 2mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDIEAYLERI GYKKSRNKLD LETLTDILQH QIRAVPFENL NIHCGDAMDL GLEAIFDQVV RRNRGGWCLQ VNHLLYWALT TIGFETTMLG GYVYSTPAKK YSTGMIHLLL QVTIDGRNYI VDAGFGRSYQ MWQPLELISG KDQPQVPCIF RLTEENGFWY LDQIRREQYI PNEEFLHSDL LEDSKYRKIY SFTLKPRTIE DFESMNTYLQ TSPASVFTSK SFCSLQTPDG VHCLVGFTLT HRRFNYKDNT DLIEFKTLSE EEIEKVLKNI FNISLQRKLV PKHGDRFFTI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |