Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS6 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFS6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4726 |
---|---|
Nom | NDUFS6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | NDUFS6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15931659
|
enQuireBio™
QP12821-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921659
|
enQuireBio™
QP12821-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911659
|
enQuireBio™
QP12821-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4726 | |
Research Use Only | |
NDUFS6 | |
Human | |
Untagged | |
The NDUFS6 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
NDUFS6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFGVRVSP TGEKVTHTGQ VYDDKDYRRI RFVGRQKEVN ENFAIDLIAE QPVSEVETRV IACDGGGGAL GHPKVYINLD KETKTGTCGY CGLQFRQHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |