Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NELFE Protein
A cDNA sequence encoding the NELFE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 7936 |
---|---|
Nom | NELFE Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | NELFE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941679
|
enQuireBio™
QP12828-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931679
|
enQuireBio™
QP12828-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921679
|
enQuireBio™
QP12828-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
7936 | |
Research Use Only | |
NELFE | |
Human | |
His | |
The NELFE solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 5mM DTT. |
NELFE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLVIPPG LSEEEEALQK KFNKLKKKKK ALLALKKQSS SSTTSQGGVK RSLSEQPVMD TATATEQAKQ LVKSGAISAI KAETKNSGFK RSRTLEGKLK DPEKGPVPTF QPFQRSISAD DDLQESSRRP QRKSLYESFV SSSDRLRELG PDGEEAEGPG AGDGPPRSFD WGYEERSGAH SSASPPRSRS RDRSHERNRD RDRDRERDRD RDRDRDRERD RDRDRDRDRD RERDRDRERD RDRDREGPFR RSDSFPERRA PRKGNTLYVY GEDMTPTLLR GAFSPFGNII DLSMDPPRNC AFVTYEKMES ADQAVAELNG TQVESVQLKV NIARKQPMLD AATGKSVWGS LAVQNSPKGC HRDKRTQIVY SDDVYKENLV DGF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |