Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human NK1R GST (N-Term) Protein
Code produit. 18385059 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
2 μg
Conditionnement:
2µg
Code produit. 18385059
Marque: Novus Biologicals™ H00006869P012ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 6869
Poids moléculaire 62.1 kDa
Quantité 2 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène NK-1R, NK1Rneurokinin 1 receptor, NKIR, SPRsubstance-P receptor, TAC1Rtachykinin 1 receptor (substance P receptor, neurokinin 1 receptor), tachykinin receptor 1 (substance P receptor, neurokinin-1 receptor), tachykinin receptor 1NK-1 receptor
Symbole de gène(s) TACR1
Catégorie de recherche GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine NK1R