missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human NKG2A/CD159a/KLRC1 His Protein

Code produit. 18661769 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
50 μg
Conditionnement:
10µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18661769

Marque: Novus Biologicals™ NBP25989810ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 0.25 mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule PBS (pH 7.4), 10% glycerol
Identification génétique (Entrez) 3821
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 17.1 kDa
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentration en endotoxines Less Than 1.0 EU / 1 μg of protein (determined by LAL method)
Alias de gène CD159 antigen-like family member A, CD159A, CD159a antigen, C-lectin type II protein, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1, MGC13374, natural killer cell lectin, natural killer group protein 2, NK cell receptor A, NKG2, NKG2-1/B activating NK receptor, NKG2-A, NKG2-A/B type II integral membrane protein, NKG2-A/B-activating NK receptor, NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein, NKG2AMGC59791, NKG2-B
Symbole de gène(s) KLRC1
Catégorie de recherche Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Pureté ou qualité >90%, by SDS-PAGE
Protéine NKG2A/CD159a/KLRC1
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis