Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NOP16 Protein
A cDNA sequence encoding the NOP16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom NOP16 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15921789
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12864-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2022
pour voir le stock disponible 
15911789
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12864-10UG
10 μg
205.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2022
pour voir le stock disponible 
15901789
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12864-100UG
100 μg
1810.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2022
Spécification
NOP16 Protein
His
Human
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
NOP16
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPKAKGK TRRQKFGYSV NRKRLNRNAR RKAAPRIECS HIRHAWDHAK SVRQNLAEMG LAVDPNRAVP LRKRKVKAME VDIEERPKEL VRKPYVLNDL EAEASLPEKK GNTLSRDLID YVRYMVENHG EDYKAMARDE KNYYQDTPKQ IRSKINVYKR FYPAEWQDFL DSLQKRKMEV E
51491