Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NTAL Protein
A cDNA sequence encoding the NTAL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | NTAL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15931869
|
enQuireBio™
QP12891-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921869
|
enQuireBio™
QP12891-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911869
|
enQuireBio™
QP12891-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NTAL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NTAL Human solution containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRCSRPGAKR SEKIYQQRSL REDQQSFTGS RTYSLVGQAW PGPLADMAPT RKDKLLQFYP SLEDPASSRY QNFSKGSRHG SEEAYIDPIA MEYYNWGRFS KPPEDDDANS YENVLICKQK TTETGAQQEG IGGLCRGDLS LSLALKTGPT SGLCPSASPE EDEESEDYQN SASIHQWRES RKVMGQLQRE ASPGPVGSPD EEDGEPDYVN GEVAATEA | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |