Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT16L1 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT16L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | NUDT16L1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991899
|
enQuireBio™
QP12903-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981899
|
enQuireBio™
QP12903-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971899
|
enQuireBio™
QP12903-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NUDT16L1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NUDT16L1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSTAAVPELK QISRVEAMRL GPGWSHSCHA MLYAANPGQL FGRIPMRFSV LMQMRFDGLL GFPGGFVDRR FWSLEDGLNR VLGLGLGCLR LTEADYLSSH LTEGPHRVVA HLYARQLTLE QLHAVEISAV HSRDHGLEVL GLVRVPLYTQ KDRVGGFPNF LSNAFVSTAK CQLLFALKVL NMMPEEKLVE ALAAATEKQK KALEKLLPAS S | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |