Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT9 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | NUDT9 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941919
|
enQuireBio™
QP12908-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931919
|
enQuireBio™
QP12908-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921919
|
enQuireBio™
QP12908-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NUDT9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NUDT9 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNTNVMSGSN GSKENSHNKA RTSPYPGSKV ERSQVPNEKV GWLVEWQDYK PVEYTAVSVL AGPRWADPQI SESNFSPKFN EKDGHVERKS KNGLYEIENG RPRNPAGRTG LVGRGLLGRW GPNHAADPII TRWKRDSSGN KIMHPVSGKH ILQFVAIKRK DCGEWAIPGG MVDPGEKISA TLKREFGEEA LNSLQKTSAE KREIEEKLHK LFSQDHLVIY KGYVDDPRNT DNAWMETEAV NYHDETGEIM DNLMLEAGDD AGKVKWVDIN DKLKLYASHS QFIKLVAEKR DAHWSEDSEA DCHAL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |