Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Origin recognition complex subunit 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Origin recognition complex subunit 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Especificaciones
Numéro d’adhésion | NP_001177808.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5000 |
Nom | Origin recognition complex subunit 4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003420
|
enQuireBio™
QP6453-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16023420
|
enQuireBio™
QP6453-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013420
|
enQuireBio™
QP6453-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033420
|
enQuireBio™
QP6453-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043420
|
enQuireBio™
QP6453-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053420
|
enQuireBio™
QP6453-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Especificaciones
NP_001177808.1 | |
Origin recognition complex subunit 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5000 | |
Research Use Only | |
ORC4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSRKSKSNS LIHTECLSQV QRILRERFCR QSPHSNLFGV QVQYKHLSEL LKRTALHGES NSVLIIGPRG SGKTMLINHA LKELMEIEEV SENVLQVHLN GLLQINDKIA LKEITRQLNL ENVVGDKVFG SFAENLSFLL EALKKGDRTS SCPVIFILDE FDLFAHHKNQ TLLYNLFDIS QSAQTPIAVI GLTCRLDILE LLEKRVKSRF SHRQIHLMNS FGFPQYVKIF KEQLSLPAEF PDKVFAEKWN ENVQYLSEDR SVQEVLQKHF NISKNLRSLH MLLMLALNRV TASHPFMTAV DLMEASQLCS MDSKANIVHG LSVLEICLII AMKHLNDIYE EEPFNFQMVY NEFQKFVQRK AHSVYNFEKP VVMKAFEHLQ QLELIKPMER TSGNSQREYQ LMKLLLDNTQ IMNALQKYPN CPTDVRQWAT SSLSWL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |