Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ORM1 Protein
Code produit. 15981989
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
20µg
2µg
5µg
A cDNA sequence encoding the ORM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 5004
Nom ORM1 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) ORM1
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence QIPLCANLVP VPITNATLDQ ITGKWFYIAS AFRNEEYNKS VQEIQATFFY FTPNKTEDTI FLREYQTRQD QCIYNTTYLN VQRENGTISR YVGGQEHFAH LLILRDTKTY MLAFDVNDEK NWGLSVYADK PETTKEQLGE FYEALDCLRI PKSDVVYTDW KKDKCEPLEK QHEKERKQEE GES
Tampon ORM1 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5.
Pureté ou qualité Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.