Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAIP2 Protein
A cDNA sequence encoding the PAIP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | PAIP2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942069
|
enQuireBio™
QP12956-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932069
|
enQuireBio™
QP12956-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922069
|
enQuireBio™
QP12956-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PAIP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PAIP2 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKDPSRSSTS PSIINEDVII NGHSHEDDNP FAEYMWMENE EEFNRQIEEE LWEEEFIERC FQEMLEEEEE HEWFIPARDL PQTMDQIQDQ FNDLVISDGS SLEDLVVKSN LNPNAKEFVP GVKYGNI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |