Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAX8 Protein
A cDNA sequence encoding the PAX8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PAX8 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15932109
|
enQuireBio™
QP12969-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912109
|
enQuireBio™
QP12969-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922109
|
enQuireBio™
QP12969-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PAX8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PAX8 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPHNSIR SGHGGLNQLG GAFVNGRPLP EVVRQRIVDL AHQGVRPCDI SRQLRVSHGC VSKILGRYYE TGSIRPGVIG GSKPKVATPK VVEKIGDYKR QNPTMFAWEI RDRLLAEGVC DNDTVPSVSS INRIIRTKVQ QPFNLPMDSC VATKSLSPGH TLIPSSAVTP PESPQSDSLG STYSINGLLG IAQPGSDKRK MDDSDQDSCR LSIDSQSSSS GPRKHLRTDA FSQHHLEPLE CPFERQHYPE AYASPSHTKG EQEVNTLAMP MATPPTPPTA RPGASPTPAC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |