Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PBLD Protein
A cDNA sequence encoding the PBLD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PBLD Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15992109
|
enQuireBio™
QP12971-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982109
|
enQuireBio™
QP12971-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972109
|
enQuireBio™
QP12971-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifica
PBLD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PBLD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKLPIFIADA FTARAFRGNP AAVCLLENEL DEDMHQKIAR EMNLSETAFI RKLHPTDNFA QSSCFGLRWF TPASEVPLCG HATLASAAVL FHKIKNMNST LTFVTLSGEL RARRAEDGIV LDLPLYPAHP QDFHEVEDLI KTAIGNTLVQ DICYSPDTQK LLVRLSDVYN RSFLENLKVN TENLLQVENT GKVKGLILTL KGEPGGQTQA FDFYSRYFAP WVGVAEDPVT GSAHAVLSSY WSQHLGKKEM HAFQCSHRGG ELGISLRPDG RVDIRGGAAV VLEGTLTA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |