missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCNA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PCNA, was expressed in the hosts and tags indicated.
203.00€ - 1855.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002583.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5111 |
Nom | PCNA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16013530
|
enQuireBio™
QP6470-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16003530
|
enQuireBio™
QP6470-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16053530
|
enQuireBio™
QP6470-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033530
|
enQuireBio™
QP6470-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043530
|
enQuireBio™
QP6470-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16023530
|
enQuireBio™
QP6470-EC-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_002583.1 | |
PCNA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5111 | |
Research Use Only | |
PCNA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFEARLVQGS ILKKVLEALK DLINEACWDI SSSGVNLQSM DSSHVSLVQL TLRSEGFDTY RCDRNLAMGV NLTSMSKILK CAGNEDIITL RAEDNADTLA LVFEAPNQEK VSDYEMKLMD LDVEQLGIPE QEYSCVVKMP SGEFARICRD LSHIGDAVVI SCAKDGVKFS ASGELGNGNI KLSQTSNVDK EEEAVTIEMN EPVQLTFALR YLNFFTKATP LSSTVTLSMS ADVPLVVEYK IADMGHLKYY LAPKIEDEEG S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |