Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDCD4 Protein
A cDNA sequence encoding the PDCD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PDCD4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972159
|
enQuireBio™
QP12986-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952159
|
enQuireBio™
QP12986-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962159
|
enQuireBio™
QP12986-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PDCD4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 0.1M sodium chloride. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDVENEQILN VNPADPDNLS DSLFSGDEEN AGTEEIKNEI NGNWISAYSI NEARINAKAK RRLRKNSSRD SGRGDSVSDS GSDALRSGLT VPTSPKGRLL DRRSRSGKGR GLPKKGGAGG KGVWGTPGQV YDVEEVDVKD PNYDDDQENC VYETVVLPLD ERAFEKTLTP IIQEYFEHGD TNEVAEMLRD LNLGEMKSGV PVLAVSLALE GKASHREMTS KLLSDLCGTV MSTTDVEKSF DKLLKDLPEL ALDTPRAPQL VGQFIARAVG DGILCNTYID SYKGTVDCVQ ARAALDKATV LLSMSKGGKR KDSVWGSGGG QQSVNHLVKE IDMLLKEYLL SGDISEAEHC LKELEVPHFH HELVYEAIIM VLESTGESTF KMILDLLKSL WKSSTITVDQ MKRGYERIYN EIPDINLDVP HSYSVLERFV EECFQAGIIS KQLRDLCPSR GRKRFVSEGD GGRLKPESY | |
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |