Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGF CC Protein
A cDNA sequence encoding the PDGF CC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PDGF CC Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse NR6R-3T3 cells, is less than 350ng/ml. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945228
|
enQuireBio™
QP10806-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935228
|
enQuireBio™
QP10806-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925228
|
enQuireBio™
QP10806-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PDGF CC Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHHHHHHVVD LNLLTEEVRL YSCTPRNFSV SIREELKRTD TIFWPGCLLV KRCGGNCACC LHNCNECQCV PSKVTKKYHE VLQLRPKTGV RGLHKSLTDV ALEHHEECDC VCRGSTGG | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse NR6R-3T3 cells, is less than 350ng/ml. | |
Human | |
His | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |