Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDIA3 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 241.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2923 |
---|---|
Nom | PDIA3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | PDIA3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15932189
|
enQuireBio™
QP12995-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922189
|
enQuireBio™
QP12995-25UG |
25 μg |
241.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2923 | |
Research Use Only | |
PDIA3 | |
Human | |
His | |
The PDIA3 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
PDIA3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSDV LELTDDNFES RISDTGSAGL MLVEFFAPWC GHCKRLAPEY EAAATRLKGI VPLAKVDCTA NTNTCNKYGV SGYPTLKIFR DGEEAGAYDG PRTADGIVSH LKKQAGPASV PLRTEEEFKK FISDKDASIV GFFDDSFSEA HSEFLKAASN LRDNYRFAHT NVESLVNEYD DNGEGIILFR PSHLTNKFED KTVAYTEQKM TSGKIKKFIQ ENIFGICPHM TEDNKDLIQG KDLLIAYYDV DYEKNAKGSN YWRNRVMMVA KKFLDAGHKL NFAVASRKTF SHELSDFGLE STAGEIPVVA IRTAKGEKFV MQEEFSRDGK ALERFLQDYF DGNLKRYLKS EPIPESNDGP VKVVVAENFD EIVNNENKDV LIEFYAPWCG HCKNLEPKYK ELGEKLSKDP NIVIAKMDAT ANDVPSPYEV RGFPTIYFSP ANKKLNPKKY EGGRELSDFI SYLQREATNP PVIQEEKPKK KKKAQEDL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |