Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Pescadillo GST (N-Term) Protein
Code produit. 18388739 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 18388739
Marque: Novus Biologicals™ H00023481P0225ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 23481
Poids moléculaire 94.4 kDa
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène pescadillo homolog, pescadillo homolog 1, containing BRCT domain (zebrafish), PESpescadillo (zebrafish) homolog 1, containing BRCT domain
Symbole de gène(s) PES1
Catégorie de recherche Cancer
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine Pescadillo