Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | PGAM1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952279
|
enQuireBio™
QP13024-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942279
|
enQuireBio™
QP13024-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PGAM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PGAM1 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAYKLVLIR HGESAWNLEN RFSGWYDADL SPAGHEEAKR GGQALRDAGY EFDICFTSVQ KRAIRTLWTV LDAIDQMWLP VVRTWRLNER HYGGLTGLNK AETAAKHGEA QVKIWRRSYD VPPPPMEPDH PFYSNISKDR RYADLTEDQL PSCESLKDTI ARALPFWNEE IVPQIKEGKR VLIAAHGNSL RGIVKHLEGL SEEAIMELNL PTGIPIVYEL DKNLKPIKPM QFLGDEETVR KAMEAVAAQG KAKK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |