missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human pGH 22kDa Protein
A cDNA sequence encoding the pGH 22kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3045.00€
Spécification
Nom | pGH 22kDa Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992289
|
enQuireBio™
QP13030-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912299
|
enQuireBio™
QP13030-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15902299
|
enQuireBio™
QP13030-1MG |
1 mg |
3045.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
pGH 22kDa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3 previously adjusted pH 8-9. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGSRTSLL LAFGLLCLSW LQEGSAFPTI PLSRLFDNAM LRARRLYQLA YDTYQEFEEA YILKEQKYSF LQNPQTSLCF SESIPTPSNR VKTQQKSNLE LLRISLLLIQ SWLEPVQLLR SVFANSLVYG ASDSNVYRHL KDLEEGIQTL MWRLEDGSPR TGQIFNQSYS KFDTKSHNDD ALLKNYGLLY CFRKDMDKVE TFLRIVQCRS VEGSCGF | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |