Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGP Protein
A cDNA sequence encoding the PGP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Nom | PGP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952309
|
enQuireBio™
QP13035-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942309
|
enQuireBio™
QP13035-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PGP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PGP protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAAEA GGDDARCVRL SAERAQALLA DVDTLLFDCD GVLWRGETAV PGAPEALRAL RARGKRLGFI TNNSSKTRAA YAEKLRRLGF GGPAGPGASL EVFGTAYCTA LYLRQRLAGA PAPKAYVLGS PALAAELEAV GVASVGVGPE PLQGEGPGDW LHAPLEPDVR AVVVGFDPHF SYMKLTKALR YLQQPGCLLV GTNMDNRLPL ENGRFIAGTG CLVRAVEMAA QRQADIIGKP SRFIFDCVSQ EYGINPERTV MVGDRLDTDI LLGATCGLKT ILTLTGVSTL GDVKNNQESD CVSKKKMVPD FYVDSIADLL PALQG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |