Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phylloquinone omega-hydroxylase CYP4F11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phylloquinone omega-hydroxylase CYP4F11, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001122404.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 57834 |
Nom | Phylloquinone omega-hydroxylase CYP4F11 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
16002751
|
enQuireBio™
QP8115-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16022751
|
enQuireBio™
QP8115-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16012751
|
enQuireBio™
QP8115-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16032751
|
enQuireBio™
QP8115-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16042751
|
enQuireBio™
QP8115-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16052751
|
enQuireBio™
QP8115-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spezifikation
NP_001122404.1 | |
Phylloquinone omega-hydroxylase CYP4F11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57834 | |
Research Use Only | |
CYP4F11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TYTFYDNCRR LQCFPQPPKQ NWFWGHQGLV TPTEEGMKTL TQLVTTYPQG FKLWLGPTFP LLILCHPDII RPITSASAAV APKDMIFYGF LKPWLGDGLL LSGGDKWSRH RRMLTPAFHF NILKPYMKIF NKSVNIMHDK WQRLASEGSA RLDMFEHISL MTLDSLQKCV FSFESNCQEK PSEYIAAILE LSAFVEKRNQ QILLHTDFLY YLTPDGQRFR RACHLVHDFT DAVIQERRCT LPTQGIDDFL KNKAKSKTLD FIDVLLLSKD EDGKELSDED IRAEADTFMF EGHDTTASGL SWVLYHLAKH PEYQEQCRQE VQELLKDREP IEIEWDDLAQ LPFLTMCIKE SLRLHPPVPV ISRCCTQDFV LPDGRVIPKG IVCLINIIGI HYNPTVWPDP EVYDPFRFDQ ENIKERSPLA FIPFSAGPRN CIGQAFAMAE MKVVLALTLL HFRILPTHTE PRRKPELILR AEGGLWLRVE PLGANSQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |