Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIH1D1 Protein
A cDNA sequence encoding the PIH1D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PIH1D1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962359
|
enQuireBio™
QP13052-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942359
|
enQuireBio™
QP13052-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952359
|
enQuireBio™
QP13052-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PIH1D1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PIH1D1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMANPKLL GMGLSEAEAI GADSARFEEL LLQASKELQQ AQTTRPESTQ IQPQPGFCIK TNSSEGKVFI NICHSPSIPP PADVTEEELL QMLEEDQAGF RIPMSLGEPH AELDAKGQGC TAYDVAVNSD FYRRMQNSDF LRELVITIAR EGLEDKYNLQ LNPEWRMMKN RPFMGSISQQ NIRSEQRPRI QELGDLYTPA PGRAESGPEK PHLNLWLEAP DLLLAEVDLP KLDGALGLSL EIGENRLVMG GPQQLYHLDA YIPLQINSHE SKAAFHRKRK QLMVAMPLLP VPS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |