Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIXY321 Protein
A cDNA sequence encoding the PIXY321 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PIXY321 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925278
|
enQuireBio™
QP10822-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905278
|
enQuireBio™
QP10822-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915278
|
enQuireBio™
QP10822-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PIXY321 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by1. Analysis by RP-HPLC. 2. Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein was lyophilized after extensive dialysis against 10mM PBS, pH= 7.4.±0.1 and 0.1% BSA. |