Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POGLUT1 Protein
A cDNA sequence encoding the POGLUT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom | POGLUT1 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | Insect |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15912479
|
enQuireBio™
QP13090-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15932479
|
enQuireBio™
QP13090-5UG |
5 μg |
205.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15922479
|
enQuireBio™
QP13090-50UG |
50 μg |
1810.00€
50µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
POGLUT1 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
Insect | |
RQKESGSKWK VFIDQINRSL ENYEPCSSQN CSCYHGVIEE DLTPFRGGIS RKMMAEVVRR KLGTHYQITK NRLYRENDCM FPSRCSGVEH FILEVIGRLP DMEMVINVRD YPQVPKWMEP AIPVFSFSKT SEYHDIMYPA WTFWEGGPAV WPIYPTGLGR WDLFREDLVR SAAQWPWKKK NSTAYFRGSR TSPERDPLIL LSRKNPKLVD AEYTKNQAWK SMKDTLGKPA AKDVHLVDHC KYKYLFNFRG VAASFRFKHL FLCGSLVFHV GDEWLEFFYP QLKPWVHYIP VKTDLSNVQE LLQFVKANDD VAQEIAERGS QFIRNHLQMD DITCYWENLL SEYSKFLSYN VTRRKGYDQI IPKMLKTELL EHHHHHH |