Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2I Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2I was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | POLR2I Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962509
|
enQuireBio™
QP13101-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942509
|
enQuireBio™
QP13101-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952509
|
enQuireBio™
QP13101-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
POLR2I Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
POLR2I protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPDGTY EPGFVGIRFC QECNNMLYPK EDKENRILLY ACRNCDYQQE ADNSCIYVNK ITHEVDELTQ IIADVSQDPT LPRTEDHPCQ KCGHKEAVFF QSHSARAEDA MRLYYVCTAP HCGHRWTE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |