Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIH Protein
A cDNA sequence encoding the PPIH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | PPIH Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942559
|
enQuireBio™
QP13117-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15922559
|
enQuireBio™
QP13117-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15932559
|
enQuireBio™
QP13117-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
PPIH Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. | |
PPIH |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASAVANSSPVNP VVFFDVSIGG QEVGRMKIEL FADVVPKTAE NFRQFCTGEF RKDGVPIGYK GSTFHRVIKD FMIQGGDFVN GDGTGVASIY RGPFADENFK LRHSAPGLLS MANSGPSTNG CQFFITCSKC DWLDGKHVVF GKIIDGLLVM RKIENVPTGP NNKPKLPVVI SQCGEM | |
10465 |