Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPM1F Protein
A cDNA sequence encoding the PPM1F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom PPM1F Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15902569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13119-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
15992559
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13119-20UG
20 μg
205.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
15982559
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13119-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
Spécification
PPM1F Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSGAPQ KSSPMASGAE ETPGFLDTLL QDFPALLNPE DPLPWKAPGT VLSQEEVEGE LAELAMGFLG SRKAPPPLAA ALAHEAVSQL LQTDLSEFRK LPREEEEEEE DDDEEEKAPV TLLDAQSLAQ SFFNRLWEVA GQWQKQVPLA ARASQRQWLV SIHAIRNTRR KMEDRHVSLP SFNQLFGLSD PVNRAYFAVF DGHGGVDAAR YAAVHVHTNA ARQPELPTDP EGALREAFRR TDQMFLRKAK RERLQSGTTG VCALIAGATL HVAWLGDSQV ILVQQGQVVK LMEPHRPERQ DEKARIEALG GFVSHMDCWR VNGTLAVSRA IGDVFQKPYV SGEADAASRA LTGSEDYLLL ACDGFFDVVP HQEVVGLVQS HLTRQQGSGL RVAEELVAAA RERGSHDNIT VMVVFLRDPQ ELLEGGNQGE GDPQAEGRRQ DLPSSLPEPE TQAPPRS