Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPME1 Protein
A cDNA sequence encoding the PPME1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom PPME1 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15942569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13121-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15932569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13121-20UG
20 μg
205.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15922569
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13121-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
Spécification
PPME1 Protein
His
Human
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
PPME1
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSALEKSMHL GRLPSRPPLP GSGGSQSGAK MRMGPGRKRD FSPVPWSQYF ESMEDVEVEN ETGKDTFRVY KSGSEGPVLL LLHGGGHSAL SWAVFTAAII SRVQCRIVAL DLRSHGETKV KNPEDLSAET MAKDVGNVVE AMYGDLPPPI MLIGHSMGGA IAVHTASSNL VPSLLGLCMI DVVEGTAMDA LNSMQNFLRG RPKTFKSLEN AIEWSVKSGQ IRNLESARVS MVGQVKQCEG ITSPEGSKSI VEGIIEEEEE DEEGSESISK RKKEDDMETK KDHPYTWRIE LAKTEKYWDG WFRGLSNLFL SCPIPKLLLL AGVDRLDKDL TIGQMQGKFQ MQVLPQCGHA VHEDAPDKVA EAVATFLIRH RFAEPIGGFQ CVFPGC
51400