Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKACB Protein
A cDNA sequence encoding the PRKACB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PRKACB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972629
|
enQuireBio™
QP13141-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962629
|
enQuireBio™
QP13141-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952629
|
enQuireBio™
QP13141-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRKACB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PRKACB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAYREP PCNQYTGTTT ALQKLEGFAS RLFHRHSKGT AHDQKTALEN DSLHFSEHTA LWDRSMKEFL AKAKEDFLKK WENPTQNNAG LEDFERKKTL GTGSFGRVML VKHKATEQYY AMKILDKQKV VKLKQIEHTL NEKRILQAVN FPFLVRLEYA FKDNSNLYMV MEYVPGGEMF SHLRRIGRFS EPHARFYAAQ IVLTFEYLHS LDLIYRDLKP ENLLIDHQGY IQVTDFGFAK RVKGRTWTLC GTPEYLAPEI ILSKGYNKAV DWWALGVLIY EMAAGYPPFF ADQPIQIYEK IVSGKVRFPS HFSSDLKDLL RNLLQVDLTK RFGNLKNGVS DIKTHKWFAT TDWIAIYQRK VEAPFIPKFR GSGDTSNFDD YEEEDIRVSI TEKCAKEFGE F | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |