Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRL R Protein
A cDNA sequence encoding the PRL R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5060.00€
Spécification
Nom | PRL R Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945348
|
enQuireBio™
QP10846-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15935348
|
enQuireBio™
QP10846-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15925348
|
enQuireBio™
QP10846-1MG |
1 mg |
5060.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
PRL R Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. (c) Gel filtration at pH 8 under non denaturative conditions. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGKPEIFKCRSPNKETFTCWWRPGTDGGLPTNYSLTYHREGETLMHECPDYITGGPNSCHFGKQYTSMWRTYIMMVNATNQMGSSFSDELYVDVTYIVQPDPPLELAVEVKQPEDRKPYLWIKWSPPTLIDLKTGWFTLLYEIRLKPEKAAEWEIHFAGQQTEFKILSLHPGQKYLVQVRCKPDHGYWSAWSPATFIQIPSDFTMNDTTVW |