Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Procalcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | Procalcitonin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Human Procalcitonin was tested using Biomerieux reagents on the Min-Vidas. The assay was run at 80ng/ml with a typical recovery of 80 percent. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975348
|
enQuireBio™
QP10847-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955348
|
enQuireBio™
QP10847-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965348
|
enQuireBio™
QP10847-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Procalcitonin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APFRSALESS PADPATLSED EARLLLAALV QDYVQMKASE LEQEQEREGS SLDSPRSKRC GNLSTCMLGT YTQDFNKFHT FPQTAIGVGA PGKKRDMSSD LERDHRPHVS MPQNAN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Human Procalcitonin was tested using Biomerieux reagents on the Min-Vidas. The assay was run at 80ng/ml with a typical recovery of 80 percent. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from 10mM sodium phosphate pH 7.5. |